Få mere at vide
Kaliumpersulfat, TRC
Artikelnummer. 30422928
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422928 1 g
30412595 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6982201G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-21-1
Molekylær formel K2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 270.32
Synonym Anthion, Dipotassium peroxodisulfate, Dipotassium peroxydisulfate, Dipotassium persulfate, F 210 Hygisept, Potassium dipersulfate, Potassium peroxydisulfate, Potassium peroxydisulfate (K2(S2O8)), Potassium Peroxydisulphate, Potassium persulfate, Virkon S
IUPAC navn dikalium; sulfonatooxysulfat
SMIL [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Persulfate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 269.8309