Få mere at vide
Potassium Persulfate, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000290 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10000290 10 g Glass Jar 10g
1 options
Artikelnummer. 10000290 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/P560/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C
CAS 7727-21-1
Farve White
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Mængde 10 g
Molekylær formel K2O8S2
MDL nummer 11386
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
InChI nøgle USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dipotassium;sulfonatooxy sulfate
Molekylvægt (g/mol) 270.309
PubChem CID 24412
Formel vægt 270.3g/mol
Emballage Glass Jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium persulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .