Få mere at vide
Kaliumpersulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10214540 250 g 250g
10224540 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10214540 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6640/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
K2O8S2, CAS-nummer-7727-21-1, anthion, dikaliumperoxidisulfat, kaliumpersulfat, caswell nr. 700, dikaliumperoxodisulfat, dikaliumpersulfat, kaliumperoxidisulfat, kaliumperoxidisulfat, kaliumperoxodisulfat, unii-6b86k0mczc, 250g, hvid, 270,3g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-21-1
Molekylær formel K2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 270.309
MDL nummer 11386
InChI nøgle USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC navn dikalium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C
Farve Hvid
pH 4 til 5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Formel vægt 270.3g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium persulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304-VED INDÅNDING:.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .