Få mere at vide
Kaliumpersulfat, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10137990
Brand: Thermo Scientific Acros 424185000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-21-1
Molekylær formel K2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 270.3
MDL nummer MFCD00011386
InChI nøgle USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC navn dikalium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium persulfate
Smeltepunkt 100,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Fysisk form Fine Hygroscopic Crystalline Powder
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel K2S2O8
Fieser 08,417; 15,274
Merck Index 15, 7777
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 270.3
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.47
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium persulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .