Få mere at vide
Kaliumperruthenat(VII), 97%
Beskrivelse
Kaliumperruthenat(VII) bruges til fremstilling af kulstofnanorør til fleksible faststofsuperkondensatorer. Det bruges også som et oxidationsmiddel i syntesen af 5-formylcytosin fra 5-hydroxymethylcytosin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium perruthenate(VII) |
| Smeltepunkt | 440 °C (dekomponering) |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Udseende | Sorte krystaller |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 204.17 |