Få mere at vide
Kaliumperrhenat, 99% (metalbasis), Re 64%
Artikelnummer. 11381219
Skift visning
Mængde:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
0.2g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381219 10 g 10g
11391219 0.2 g 0.2g
11371219 2 g 2g
11301229 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11381219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011411.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
En kraftig oxidator | CAS: 10466-65-6 | KO4Re | 289,30 g/mol
Et kraftigt oxidationsmiddel. Bruges også til spektrometri, wolframtråd katodebelægning farvefilm og som katalysator. Kaliumperrhenat bruges som stærkt oxidationsmiddel og bruges til syntese af technetium og rhenium organometalliske radiofarmaceutiske stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10466-65-6
Molekylær formel KO4Re
Molekylvægt (g/mol) 289.30
MDL nummer MFCD00011365
InChI nøgle QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium perrhenate, potassiumperrhenate, k.o4re, potassium rhenium oxide kreo4, perrhenic acid hreo4 , potassium salt, potassium perrhenate vii, acmc-1bx96, perrhenic acid potassium salt, potassium oxido trioxo rhenium, potassium perrhenate kreo4
PubChem CID 3661560
IUPAC navn kalium;oxido(trioxo)rhenium
SMIL [K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1360 °C til 1370 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium perrhenate
Smeltepunkt 550 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.643
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.887 g/mL
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 289.3
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Re 64%