Få mere at vide
Kaliumperoxymonosulfatsulfat, TRC
Artikelnummer. 30138769
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138769 100 g
30006483 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698200100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37222-66-5
Molekylær formel H3K5O18S4
Molekylvægt (g/mol) 614.76
Synonym Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5(HSO5)2(HSO4)(SO4)), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5[HSO3(O2)]2(HSO4)(SO4)), Basolan 2448, Caro Salt, Caroat, Caroate, Caro's Salt, Caro's Triple Salt, Curox, L-Gel, Oxone, PS 16, PS 16 (salt), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (2KHSO5.KHSO4.K2SO4), Potassium persulfate triple salt, Urutora San
IUPAC navn pentakalium; hydrogensulfat; hydroxysulfat; sulfat
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OOS(=O)(=O)[O-].OOS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Peroxymonosulfate Sulfate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Formel vægt 613.6388