Få mere at vide
Kaliumperoxydisulfat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Kaliumpersulfat er en kraftig oxidant, der almindeligvis anvendes til at initiere polymerisationer. Kaliumpersulfat anvendes til blegning og tekstilafslibning, som et oxidationsmiddel og antiseptisk middel, til rensning af ammoniumsulfat og til fremstilling af sæbe og lægemidler. Det bruges også som al laboratorieoxidant og fotografisk kemikalie. Det er et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium peroxydisulfate |
| Smeltepunkt | 100 °C (dec.) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.477 g/mL |
| Lineær formel | K2S2O8 |
| FN nummer | UN1492 |
| Merck Index | 14,7656 |
| Vis mere |