Få mere at vide
Kaliumperoxydisulfat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11382238
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382238 250 g 250g
11372238 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013145.30
 Begrænset vare
På lager
En polymerisationsaccelerant til PAGE-geler. | CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270,309 g/mol
En polymerisationsaccelerator til PAGE-geler. Kaliumperoxidisulfat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. Ved opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, ionbyttermidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-21-1
Molekylær formel K2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 270.309
MDL nummer MFCD00011386
InChI nøgle USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC navn dikalium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium peroxydisulfate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Udseende Hvidt krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99,0% min.
Tæthed 2,477 g/cm3
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 270.31
Grad ACS