Få mere at vide
Potassium peroxydisulfate, 97%
Artikelnummer. p-7022494
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 11478186
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15310.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Kaliumperoxidisulfat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. I opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, som ionbyttermiddel, pletteringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumperoxidisulfat anvendes som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. I opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, som ionbyttermiddel, pletteringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med organiske materialer, stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke baser, alkoholer, fosfor, anhydrider, halogener og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-21-1
Molekylær formel K2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 270.309
MDL nummer MFCD00011386
InChI nøgle USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC navn dikalium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium peroxydisulfate
Smeltepunkt 100°C (dec.)
Mængde 500 g
Lineær formel K2S2O8
FN nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 270.33
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 2.477
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .