Få mere at vide
Kaliumperoxydisulfat, 97%
Artikelnummer. 11488186
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488186 2500 g 2500g
11478186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15310.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270,309 g/mol
Kaliumperoxidisulfat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. I opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, som ionbyttermiddel, pletteringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumperoxidisulfat anvendes som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. I opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, som ionbyttermiddel, pletteringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med organiske materialer, stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke baser, alkoholer, fosfor, anhydrider, halogener og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-21-1
Molekylær formel K2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 270.309
MDL nummer MFCD00011386
InChI nøgle USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC navn dikalium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium peroxydisulfate
Smeltepunkt 100 °C (dec.)
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.477
Lineær formel K2S2O8
FN nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 270.33
Procent renhed 97%