Få mere at vide
Potassium peroxydisulfate, 97%
Beskrivelse
Kaliumperoxidisulfat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. I opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, som ionbyttermiddel, pletteringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumperoxidisulfat anvendes som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det er involveret i Elbs persulfat oxidation af phenoler og Boyland-Sims oxidation af aniliner. I opløsning giver det radikaler og bruges til at initiere polymerisationsreaktioner for at fremstille styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det bruges som blegemiddel i forskellige hårblegemidler, som ionbyttermiddel, pletteringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med organiske materialer, stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke baser, alkoholer, fosfor, anhydrider, halogener og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium peroxydisulfate |
| Smeltepunkt | 100°C (dec.) |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | K2S2O8 |
| FN nummer | UN1492 |
| Merck Index | 14,7656 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formel vægt | 270.33 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .