Få mere at vide
Kaliumperoxomonosulfat, ekstra rent, min. 4,5% aktivt ilt
Artikelnummer. 15244684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15244684 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10348490 100 g Glasflaske 100g
10783401 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15244684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211360025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70693-62-8 , 10058-23-8 , 7778-80-5 , 7646-93-7
Molekylær formel H3K5O18S4
Molekylvægt (g/mol) 614.78
MDL nummer MFCD00040551
InChI nøgle HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonym Oxone, Potassium Monopersulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium peroxomonosulfate
Farve Hvid
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Lineær formel KHSO4·K2SO4
Fieser 01,952; 12,413; 16,285
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 298 g/L (20 °C).
Formel vægt 614.78
Procent renhed ≥4,5% (aktiv ilt)
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.