Få mere at vide
Potassium Peroxodisulfate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Peroxodisulfate |
| Smeltepunkt | 100°C (Decomposition) |
| CAS | 7727-21-1 |
| Mængde | 250 g |
| MDL nummer | MFCD00011386 |
| Synonym | Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate, Potassium peroxodisulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.32 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.48 g/cm3 at 20°C |