Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning, volumetrisk, 0,1 M KMnO4 (0,5N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Pakke med 4
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium permanganate solution |
| Navn note | Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N) |
| CAS min % | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Lineær formel | KMnO4 |
| FN nummer | UN3082 |
| Formel vægt | 158.03 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.1 M KMnO4 (0.5N) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium permanganate solution
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium permanganate