Få mere at vide
Kaliumpyroantimonatopløsning, Ph. Eur. Grad, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagenser og standardopløsninger i kapitel 2 og 4 i den nuværende ph. Eur.
- Alle er fremstillet og testet i overensstemmelse med Ph. Eur.
- Leveres med et analysecertifikat
- Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 125 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- POTASSIUM PYROANTIMONATE SOLUTION
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide,potassium hexahydroxoantimonate