Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning, 0,02M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940884 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12940884 1000 mL Glasflaske 1000ml
1 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12940884 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 046 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 DKK
    400.79 DKK / 1000ml
    Spare 98.21 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium permanganate solution
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Mængde 1000 mL
Molekylær formel KMnO4
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
InChI nøgle VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC navn kaliummangansoylolat
Molekylvægt (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.02M
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
Product Identifier
  • Potassium permanganate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005300
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i