Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning, 0,02M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium permanganate solution |
| CAS | 7722-64-7, 7732-18-5 |
| Mængde | 1000 mL |
| Molekylær formel | KMnO4 |
| Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| InChI nøgle | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | kaliummangansoylolat |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.03 |
| PubChem CID | 516875 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium permanganate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005300
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i