Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning 0,2mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12963594 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12963594 1000 mL Glasflaske 1000ml
1 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12963594 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 279 1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Permanganate
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Mængde 1000 mL
Molekylær formel KMnO4
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
InChI nøgle VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC navn kaliummangansoylolat
Molekylvægt (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.2M (1N)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium permanganate 0.2M Volumetric Solution
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i