Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning, volumetrisk, 0,02 M KMnO4 (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15684840 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15684840 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15684840 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351861L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk, 0,02 M KMnO4 (0,1N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium permanganate solution
CAS 7722-64-7
Mængde 1 L
Molekylær formel KMnO4
MDL nummer MFCD00011364
FN nummer UN3082
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
InChI nøgle VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
IUPAC navn kalium; permanganat
Molekylvægt (g/mol) 158.032
PubChem CID 516875
Formel vægt 158.03g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • potassium permanganate solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate