Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning 0,01mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933594 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12933594 1000 mL 1000ml
1 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12933594 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 276 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    625.68 DKK / 1000ml
    Spare 6.32 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Permanganate
Emballage Flaske
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Molekylær formel KMnO4
Koncentration 0.01 M
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
InChI nøgle VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC navn kaliummangansoylolat
Molekylvægt (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Mængde 1000 mL