Få mere at vide
Potassium permanganate, low in mercury, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
367.92 DKK - 2186.60 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-64-7
Molekylær formel KMnO4
Molekylvægt (g/mol) 158.032
MDL nummer MFCD00011364
InChI nøgle VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC navn potassium;permanganate
SMIL [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11324197
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.22
100g
367.92 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
11304197
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.36
500g
619.41 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
11314197
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
036675.A4
2.5kg
2186.60 DKK
2.5kg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Tekniske data
Potassium permanganate
7722-64-7
KMnO4
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
ACS
Crystalline
For analysis ACS
99% min.
MFCD00011364
Soluble in water.
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.03
Light sensitive
2.7
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H335-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater