Få mere at vide
Kaliumpermanganat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10162300 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glaskrukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10162300
Brand: Fisher Chemical P/6560/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-64-7
Molekylær formel KMnO4
Molekylvægt (g/mol) 158.032
MDL nummer 11364
InChI nøgle VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC navn kalium; permanganat
SMIL [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 240°C
Farve Brun
pH 8
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 250 g
Formel vægt 158.04g/mol
Emballage Glaskrukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium permanganate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.