Få mere at vide
Kaliumpermanganat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glaskrukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 240°C |
| Farve | Brun |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 158.04g/mol |
| Emballage | Plastfad |