Få mere at vide
Potassium permanganate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Use in Photography, Tanning Leather, Purifying Water
211.94 DKK - 1559.72 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 7722-64-7 |
|---|---|
| Molekylær formel | KMnO4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.032 |
| MDL nummer | MFCD00011364 |
| InChI nøgle | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| PubChem CID | 516875 |
| IUPAC navn | potassium;permanganate |
| SMIL | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11317877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014307.22 |
100g |
211.94 DKK
100g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11307877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014307.36 |
500g |
572.40 DKK
500g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11397867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014307.A3 |
2kg |
1559.72 DKK
2kg |
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| KMnO4 | |
| MFCD00011364 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| potassium;permanganate |
Tekniske data
| Potassium permanganate | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011364 | |
| Partially soluble in water. Decomposes in organic solvents and acids. | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Light sensitive | |
| Decomposes in organic solvents and acids. |
| 7722-64-7 | |
| KMnO4 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| ACS | |
| Dark crystalline | |
| 2.7 g/cm3 |
Sikkerhed og håndtering
This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H335-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Potassium permanganate
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate