Få mere at vide
Kaliumpermanganat, 0,02M/l opløsning, Scharlab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus dinatriumoxalat-volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
- Molekylformel: KMnO 4
- Molær masse: 158,04 g/mol
- CAS: 7722-64-7
- EIN ECS nr.: 231-760-3
- Faktor: 0,999 1,–001
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7722-64-7 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | KMnO4 |
| Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| InChI nøgle | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| IUPAC navn | kalium; permanganat |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.032 |
| PubChem CID | 516875 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kalium permanganate, oplosning 0,02 mol/l (1/N)
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium permanganate