Få mere at vide
Kalium periodat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681910 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15681910 100 g 100g
15691910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 210056100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
ACS-reagens, 99,8 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-21-8
Molekylær formel IKO4
Molekylvægt (g/mol) 229.999
MDL nummer MFCD00011407
InChI nøgle FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC navn kalium; periodat
SMIL [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Periodate
Mængde 100 g
Lineær formel KIO4
FN nummer 1479
Formel vægt 230g/mol
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium periodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium periodate