Få mere at vide
Potassium periodate, ACS, 99.8%-100.3%
Artikelnummer. p-4407757
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11388117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022896.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 229.999 g/mol
Til kolorimetrisk bestemmelse af Mn (oxiderer manganforbindelser til permanganater) som oxidationsmiddel Kaliumperjodat anvendes som oxidationsmiddel i organisk syntese og analytisk reagens til bestemmelse af kalium og cerium. Det bruges også til kolorimetrisk estimering af mangan. Det reagerer med ammoniumcerium(IV)nitrat for at fremstille tris[trinitratocerium(IV)]-paraperiodat, der finder anvendelse som oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-21-8
Molekylær formel IKO4
Molekylvægt (g/mol) 229.999
MDL nummer MFCD00011407
InChI nøgle FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC navn kalium; periodat
SMIL [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium periodate
Smeltepunkt 582°C
Navn note For ACS analysis
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.8%-100.3%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 230
Grad ACS-reagens
Tæthed 3.618
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.