Få mere at vide
Potassium periodate, ACS, 99.8%-100.3%
Beskrivelse
Til kolorimetrisk bestemmelse af Mn (oxiderer manganforbindelser til permanganater) som oxidationsmiddel Kaliumperjodat anvendes som oxidationsmiddel i organisk syntese og analytisk reagens til bestemmelse af kalium og cerium. Det bruges også til kolorimetrisk estimering af mangan. Det reagerer med ammoniumcerium(IV)nitrat for at fremstille tris[trinitratocerium(IV)]-paraperiodat, der finder anvendelse som oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium periodate |
| Smeltepunkt | 582°C |
| Navn note | For ACS analysis |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.8%-100.3% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 230 |
| Grad | ACS-reagens |
| Tæthed | 3.618 |