Få mere at vide
Kaliumperjodat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kaliumperjodat anvendes som et oxidationsmiddel i organisk syntese og et analytisk reagens til bestemmelse af kalium og cerium. Det bruges også til kolorimetrisk estimering af mangan. Det reagerer med ammoniumcerium(IV)nitrat for at fremstille tris[trinitratocerium(IV)]-paraperiodat, som finder anvendelse som oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumperjodat anvendes som et oxidationsmiddel i organisk syntese og et analytisk reagens til bestemmelse af kalium og cerium. Det bruges også til kolorimetrisk estimering af mangan. Det reagerer med ammoniumcerium(IV)nitrat for at fremstille tris[trinitratocerium(IV)]-paraperiodat, som finder anvendelse som oxidationsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller og aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium periodate |
| Smeltepunkt | 582°C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1479 |
| Merck Index | 14,7654 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 230 |
| Procent renhed | 99% |
| Tæthed | 3.618 |