Få mere at vide
Kaliumperiodat, 99+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, tørret, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10664732 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10664732 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Artikelnummer. 10664732 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6440/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 582°C
CAS 7790-21-8
Farve Hvid
pH 5.5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Molekylær formel IKO4
MDL nummer 11407
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
InChI nøgle FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
IUPAC navn kalium; periodat
Molekylvægt (g/mol) 229.999
PubChem CID 516896
Formel vægt 230g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium periodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.