Learn More
Potassium Periodate, 99.8+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Product Code. 11408962 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Unit Size:
100g
Product Code. Mængde Emballage unitSize
11408962 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Product Code. 11408962 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/6480/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smeltepunkt 582°C
CAS 7790-21-8
Farve White
pH 5.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel IKO4
MDL nummer 11407
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
InChI nøgle FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
IUPAC navn potassium;periodate
Molekylvægt (g/mol) 229.999
PubChem CID 516896
Formel vægt 230g/mol
Emballage Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium periodate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.