Få mere at vide
Potassium periodate, 99.5%, extra pure
Artikelnummer. 11944221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11944221 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10022510 100 g Plastflaske 100g
10296870 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198390025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 230 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-21-8
Molekylær formel IKO4
Molekylvægt (g/mol) 230
InChI nøgle FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC navn kalium; periodat
SMIL [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium periodate
Smeltepunkt 582.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99.4% min. (Iodometry)
Lineær formel KIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455
Merck Index 15,7775
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C).
Formel vægt 230
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium periodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.