Få mere at vide
Potassium Perfluoro-1-butanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorobutanesulfonic acid potassium salt |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 337.9062 |