Få mere at vide
Kaliumperchlorat, vandret, ACS, 99,0-100,5%
Beskrivelse
For Parr Bomb WorkKaliumperklorat bruges i ammunitionslaghætter, eksplosive primere, fyrværkeri og drivmidler. Det fungerer som et fast raketdrivmiddel. Det bruges også som oxidationsmiddel i farvede pyrotekniske sammensætninger og flashpulver. Det bruges som et antithyroid og involveret i behandlingen af hyperthyroidisme. Blandingen af anthracen og svovl med kaliumperchlorat bruges til at generere sort røgsignalering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium perchlorate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99.0-100.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium perchlorate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate