Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium perchlorate |
| Smeltepunkt | 400,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | KClO4 |
| Merck Index | 15,7774 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 17 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,75 g/100 ml vand (0 °C), 21,8 g/100 ml vand (100 °C), praktisk talt uopløseligt i alkohol |
| Formel vægt | 138.55 |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium perchlorate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate