Få mere at vide
Kaliumperklorat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473674
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473674 2500 g 2500g
11453674 100 g 100g
11463674 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11473674 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11296.0E
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Kaliumperklorat bruges i ammunitionslaghætter, eksplosive primere, fyrværkeri og drivmidler. Det fungerer som et fast raketdrivmiddel. Det bruges også som oxidationsmiddel i farvede pyrotekniske sammensætninger og flashpulver. Det bruges som et antithyroid og involveret i behandlingen af hyperthyroidisme. Blandingen af anthracen og svovl med kaliumperchlorat bruges til at generere sort røgsignalering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumperchlorat bruges i ammunitions-slaghætter, eksplosive primere, fyrværkeri og drivmidler. Det fungerer som et fast raketdrivmiddel. Det bruges også som oxidationsmiddel i farvede pyrotekniske sammensætninger og flashpulver. Det bruges som et antithyroid og involveret i behandlingen af hyperthyroidisme. Blandingen af anthracen og svovl med kaliumperchlorat bruges til at generere sort røgsignalering.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i ethanol, ethylacetat og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke syrer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-74-7
Molekylær formel ClKO4
Molekylvægt (g/mol) 138.54
MDL nummer MFCD00011362
InChI nøgle YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
SMIL [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium perchlorate
Smeltepunkt 301°C to 304°C
Mængde 2500 g
FN nummer UN1489
Merck Index 14,7653
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
IUPAC navn kaliumperklorat
Formel vægt 138.55
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.52