Få mere at vide
Kaliumperchlorat, 99%
Beskrivelse
Kaliumperklorat bruges i ammunitionslaghætter, eksplosive primere, fyrværkeri og drivmidler. Det fungerer som et fast raketdrivmiddel. Det bruges også som oxidationsmiddel i farvede pyrotekniske sammensætninger og flashpulver. Det bruges som et antithyroid og involveret i behandlingen af hyperthyroidisme. Blandingen af anthracen og svovl med kaliumperchlorat bruges til at generere sort røgsignalering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumperchlorat bruges i ammunitions-slaghætter, eksplosive primere, fyrværkeri og drivmidler. Det fungerer som et fast raketdrivmiddel. Det bruges også som oxidationsmiddel i farvede pyrotekniske sammensætninger og flashpulver. Det bruges som et antithyroid og involveret i behandlingen af hyperthyroidisme. Blandingen af anthracen og svovl med kaliumperchlorat bruges til at generere sort røgsignalering.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i ethanol, ethylacetat og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke syrer og alkoholer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium perchlorate |
| Smeltepunkt | 301 °C til 304 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.52 |
| FN nummer | UN1489 |
| Merck Index | 14,7653 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i acetone. Uopløseligt i ethanol, ethylacetat og ether. |
| IUPAC navn | kalium; perklorat |
| Vis mere |