Få mere at vide
Potassium perchlorate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 13438478 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13438478 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10286320 25 g Plastflaske 25g
10410881 500 g Plastflaske 500g
10075363 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 13438478 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221360025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-74-7
Molekylær formel ClKO4
Molekylvægt (g/mol) 138.54
MDL nummer MFCD00011362
InChI nøgle YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC navn kalium; perklorat
SMIL [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium perchlorate
Smeltepunkt 400.0°C
Navn note p.a.
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KClO4
Merck Index 15,7774
Opløselighedsinformation Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
Formel vægt 138.55
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske