Få mere at vide
Kaliumperchlorat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10075363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
1kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10075363 1 kg Plastflaske 1kg
10286320 25 g Plastflaske 25g
10410881 500 g Plastflaske 500g
13438478 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10075363 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 221360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1328.38 DKK / 1kg
    Spare 96.62 DKK
    6% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-74-7
Molekylær formel ClKO4
Molekylvægt (g/mol) 138.54
MDL nummer MFCD00011362
InChI nøgle YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC navn kalium; perklorat
SMIL [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium perchlorate
Smeltepunkt 400,0 °C
Navn note P.A.
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel KClO4
Merck Index 15,7774
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 17 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,75g/100 ml vand (0 °C), 21,8 g/100 ml vand (100 °C), praktisk talt uopløseligt i alkohol
Formel vægt 138.55
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske