missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Pentathionate Sesquihydrate, TRC

Artikelnummer. 17949754
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949754 100 mg
17948784 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17949754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698170100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23371-63-3
Molekylær formel 2 K . O6 S5 . 1.5[H2O]
Molekylvægt (g/mol) 354.54916
Synonym Pentathionic acid, dipotassium salt, hydrate (2:3), Pentathionic acid, dipotassium salt, sesquihydrate
SMIL O.[K].[K].OS(=O)(=O)SSSS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Pentathionate Sesquihydrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2K.H2O6S5/c;;1-10(2,3)8-7-9-11(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 353.7835
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.