Få mere at vide
Kaliumpentachloruthenat(III)-hydrat, 99,95% (metalbasis), Ru 25,4% min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336558 1 g 1g
11326558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012173.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Kaliumpentachloruthenat(III)-hydrat bruges som katalysator i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14404-33-2
Molekylær formel Cl5K2Ru
Molekylvægt (g/mol) 356.52
MDL nummer MFCD00058747
InChI nøgle IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
IUPAC navn dikalium;pentachloruthenium(2-);hydrat
SMIL [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 356.54 (Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 25.4% min.