Få mere at vide
Potassium pentachlororhodate(III), Premion™, 99.99% (metals basis), Rh 28.2% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364008
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364008 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11364008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040409.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65980-75-8
Molekylær formel Cl5K2Rh
Molekylvægt (g/mol) 358.352
MDL nummer MFCD00049661
InChI nøgle YEPORAXCNSGGEV-UHFFFAOYSA-I
Synonym potassium pentachlororhodate iii, pentachlororhodate 2-dipotassium, ccris 7830, potassium pentachlororhodate 2-, dipotassium pentachlororhodate 2-, dipotassium pentachlororhodate, rhodate 2-, pentachloro-, dipotassium, dipotassium pentachlororhodiumdiuide, cl5rh.2k, rhodate 2-, pentachloro-, potassium 1:2
PubChem CID 149285
IUPAC navn dikalium;pentachlorrhodium(2-)
SMIL Cl[Rh-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium pentachlororhodate(III)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol
Formel vægt 358.37
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 28.2% min.