Få mere at vide
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II), Ru 25.8%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336048
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336048 1 g 1g
11346048 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010534.03
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som udfældningsmiddel i heterobimetalliske koordinationspolymerer, der involverer 3d metalkomplekser og tungere overgangsmetaller cyanometallater. Rutheniumkomplekser er i øjeblikket et genstand for stor opmærksomhed inden for medicinsk kemi som antitumormidler med selektive antimetastatiske egenskaber og lav systemisk toksicitet. Rutheniumforbindelser ser ud til at trænge rimelig godt ind i tumorcellerne og binder sig effektivt til DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14854-54-7
Molekylær formel Cl5K2NORu
Molekylvægt (g/mol) 386.52
MDL nummer MFCD00049789
InChI nøgle ZLWZLQOGXCFPCK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium nitrosylpentachlororuthenate ii, dipotassium pentachloro nitrosyl ruthenate ii, dipotassium pentachloro nitroso rutheniumdiuide, potassium pentachloronitrosylruthenate ii , ru
PubChem CID 71311320
SMIL [K+].[K+].Cl[Ru++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn dikaliumpentachlor(nitroso)rutheniumbis(ylium)
Formel vægt 386.55
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 25.8%