Få mere at vide
Kalium p-nitrophenylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30008222
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30008222 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30008222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69525050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
CAS 6217-68-1
Molekylær formel C6 H4 N O6 S . K
Mængde 50 mg
Synonym 4-Nitrophenyl sulfate potassium, Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (1:1) (ACI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate (ester), potassium salt (8CI), Phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI, 7CI), Sulfuric acid, mono(4-nitrophenyl) ester, potassium salt (9CI), Potassium 4-nitrophenyl sulfate, Potassium p-nitrophenyl sulfate
InChI formel InChI=1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
IUPAC navn kalium; (4-nitrophenyl) sulfat
Molekylvægt (g/mol) 257.26
Formel vægt 256.9396