Få mere at vide
Potassium p-Aminophenyl Sulphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium p-Aminophenyl Sulphate |
| CAS | 37763-28-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 N O4 S . K |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4S.K/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].Nc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | potassium;(4-aminophenyl) sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.28 |
| Formel vægt | 226.9655 |