Få mere at vide
Kaliumoxalat monohydrat, Honeywell™
Artikelnummer. p-7072231 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15655970
Brand: Honeywell Research Chemicals 60425250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6487-48-5
Molekylær formel C2H2K2O5
Molekylvægt (g/mol) 184.23
MDL nummer MFCD00150033
InChI nøgle QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC navn dikalium;oxalat;hydrat
SMIL O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium oxalate monohydrate
Mængde 250 g
Lineær formel (COOK)2 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Formel vægt 184.23g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium oxalate-1-hydrate