Beskrivelse
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium oxalate monohydrate |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | (COOK)2 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3752576 |
| Formel vægt | 184.23g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (RT) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium oxalate monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate-1-hydrate