Få mere at vide
Potassium Oxalate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10417270 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10417270 500 g 500g
10385760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10417270 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6320/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 6487-48-5
Molekylær formel C2H2K2O5
Molekylvægt (g/mol) 184.23
MDL nummer MFCD00150033
InChI nøgle QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
SMIL O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 356°C
Farve White
pH 7.0 to 8.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
IUPAC navn dipotassium hydrate oxalate
Formel vægt 184.24g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.