Få mere at vide
Kaliumoxalatmonohydrat, ACS, 98,5-101,0%
Artikelnummer. 11356808
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356808 100 g 100g
11376808 500 g 500g
11366808 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013452.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184,23 g/mol
Kaliumoxalatmonohydrat anvendes som et chelateringsmiddel; et rensemiddel i medicinalindustrien og et fældningsmiddel i forarbejdning af sjældne jordarters metal. Det finder anvendelse som slibemiddel, rustfjerner til metalbehandling, blegemiddel i tekstil- og træindustrien. Det bruges også til spildevandsbehandling og som kalkfjerner i bilradiatorer. Desuden bruges det som reagens i analytisk kemi til bestemmelse af calcium og andre tungmetaller samt et reduktionsmiddel i fotografering. Det er også involveret i fremstillingen af SBA-15 (nanostruktureret SiO 2 ) båret vanadiumoxidkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6487-48-5
Molekylær formel C2H2K2O5
Molekylvægt (g/mol) 184.23
MDL nummer MFCD00150033
InChI nøgle QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC navn dikalium;oxalat;hydrat
SMIL O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium oxalate monohydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tæthed 2.13 g/mL
pH 6 til 8,5
Lugt Lugtfri
Lineær formel K2C2O4·H2O
Mængde 100 g
Beilstein 3752576
Merck Index 14,7651
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 184,23 (166,22 Vandfri)
Procent renhed 98,8 til 101,0 %
Grad ACS
Fysisk form Powder or Granular Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate monohydrate