Få mere at vide
Kaliumoxalatmonohydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10713021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713021 500 g Plastflaske 500g
10083763 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.28 DKK
    508.65 DKK / 500g
    Spare 87.63 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6487-48-5
Molekylær formel C2H2K2O5
Molekylvægt (g/mol) 184.23
MDL nummer MFCD00150033
InChI nøgle QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC navn dikalium;oxalat;hydrat
SMIL O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium oxalate monohydrate
Navn note P.A.
Smeltepunkt 356,0 °C
Farve Hvid
pH 7 til 8,5 (5% soln ved 20 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel KO2CCO2K·H2O
Mængde 500 g
Merck Index 15, 7772
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 364 g/L (20 °C).
Formel vægt 184.24
Procent renhed 99+%
Grad Analyse
Fysisk form Krystaller eller Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.